Bouchon de vidange pour système de raccord coudé, b.safe
BOHLR1227-01
- Filetage:GL 25 (mâle), GL 25 (femelle)
- Désignation:Bouchon de vidange pour système de raccord coudé
- Cdt:1
Bouchon à vis pour filetage GL 25 en PPS avec raccord coudé rotatif avec filetage mâle GL 25 et larmier au filetage intérieur GL 25.
- Fabriqué en PE-EX dissipateur d'électricité statique
- Gain de place
- Sans affaissement
Un angle d'env. 93° permet une connexion des tubes à déchets b.safe aux bouchons à déchets du système b.safe. La position du raccord de tube est librement sélectionnable grâce au raccord coudé rotatif. Le bord d'égouttement du bouchon à vis GL 25 garantit que même de petites quantités de solvants peuvent être introduites sans fuite dans le récipient à déchets.