ContactUsLinkComponent
Fixation pour protection incendie, b.safe
Fixation pour protection incendie, b.safe
Catalog # BOHLR580-05
Anbieter:  Bohlender
undefined
Fixation pour protection incendie, b.safe
Catalog # BOHLR580-05
Anbieter:  Bohlender
Technische Daten
  • Désignation:
    Fixation pour protection incendie, 134×135×38 mm, en tôle, pour raccordement de tube Ø max. 28 mm
  • Cdt:
    1
Technische Daten
Über diesen Artikel
Boîtier en tôle avec insert en plâtre pour la protection incendie des supports d'armoires ou de tubes dans les armoires de sécurité.
  • Comprend 8 vis de fixation
Pour la protection incendie des supports d'armoire b.safe GL 25 dans les armoires de sécurité.