VWR®, Préparateur de média Premium 15 MPP15
Catalog # 710-2220
Supplier: VWR Collection
Specifications
- Désignation:VWR, Préparateur de médias Premium 15 (MPP15)
- Cdt:1
Specifications
About this item
Ce préparateur de milieux est équipé de tout ce qui simplifie la production de milieux de culture et accélère le processus. Le milieu est efficacement mélangé, chauffé, stérilisé et rapidement refroidi à la température de remplissage souhaitée dès le départ. Pour le processus de remplissage, le milieu est maintenu stable à la température de remplissage sélectionnée.
- Conçu pour une utilisation facile, le MPP15 est contrôlé via un grand écran intégré à l'aide d'une suite de logiciels puissants basés sur des icônes qui vous guident intuitivement tout au long du processus de préparation des milieux de culture avec un support à l'écran
- Le MPP15 est équipé d'un couvercle de pression isolé bien équilibré, scellant le système pour démarrer automatiquement la préparation des médias
- Le MPP15 guide logiquement l'utilisateur tout au long de la procédure de démarrage. Toutes les conditions sont vérifiées automatiquement et le niveau d'eau de refroidissement est mesuré avec précision et affiché à l'écran
- Au cœur du MPP15 se trouve la technologie unique et très efficace de chauffage par chaudière thermique qui offre une production économe en énergie
- Le MPP15 est conçu pour être économique jusqu'au dernier millilitre de votre milieu de culture, le tube d'échantillonnage se centrant automatiquement au point le plus bas du récipient
- Le préparateur de milieux de culture MPP15 est équipé d'un contrôle par microprocesseur entièrement programmable
- Grâce à sa technologie de pointe, il peut efficacement chauffer, mélanger, stériliser et refroidir
Outre la distribution sous pression de fluides, le MPP15 peut également être utilisé pour l'autoclavage/stérilisation d'objets et de liquides plus petits dans des récipients séparés, ou comme bain-marie pour maintenir les conditions de température dans les fluides.