ContactUsLinkComponent
Bouchons d'oreille, Tri-Flange™
  MMMAPN01006
 :  3M
undefined
Bouchons d'oreille, Tri-Flange™
  MMMAPN01006
 :  3M
  • Désignation:
    Bouchons d'oreilles E-A-R™ Tri-Flange™, 29 dB, cordon en tissu
  • Cdt:
    400 PAIR
Les bouchons d'oreilles 3M™ Tri-Flange™ sont des protections auditives innovantes et confortables avec des collerettes souples et flexibles qui s'adaptent à la forme des oreilles.
  • Réduit les niveaux de bruit jusqu'à 29 dB
  • Comprend des brides triples souples et flexibles qui s'adaptent à la forme de l'oreille pour une étanchéité acoustique efficace
  • Pas besoin de manipuler la pointe de la prise, poussez simplement la prise pour l'adapter
  • Idéal pour une utilisation dans des environnements sales
  • Facile à laver et à réutiliser
  • Cordon en tissu
Bénéficiez d'une protection auditive confortable et hygiénique avec les bouchons d'oreilles 3M™ Tri-Flange™. Fiables et robustes, les bouchons sont résistants à l'humidité, ce qui les rend utilisables plusieurs fois et facilement lavables. Certifiés CE, ils sont homologués EN 352-2 et réduisent les niveaux sonores jusqu'à 29 dB.
Le cordon en tissu inclus maintient les fiches ensemble et peut être enfilé autour du cou, pratique lorsque vous vous déplacez dans et hors des environnements bruyants.