ContactUsLinkComponent
Surlunettes de sécurité, série 2800
Surlunettes de sécurité, série 2800
N° de catalogue MMMA2801
Fournisseur:  3M
undefined
Surlunettes de sécurité, série 2800
N° de catalogue MMMA2801
Fournisseur:  3M
Spécifications
  • Type:
    Antirayures
  • Désignation:
    Surlunettes de sécurité, série 2800
  • Oculaires:
    Grey PC
  • Cdt:
    1
Spécifications
À propos de cet article
Les surlunettes de sécurité 3M™ série 2800 sont des lunettes de sécurité sur-lunettes dotées de verres inclinables et de quatre longueurs de branches à profil bas. La lentille en polycarbonate solide est dotée d'un revêtement anti-rayures.
  • Over The Glass (OTG) conçue pour s'adapter à la plupart des lunettes de vue
  • Excellente couverture et champ de vision, associés à un haut niveau de protection contre les chocs
  • Branches à cliquet réglables pour ajuster la lentille aux traits du visage et à la position des lunettes
  • Quatre longueurs de branches ajustables à profil bas pour assurer un ajustement optimal
Pour une protection oculaire qui s'adapte sur des lunettes de prescription avec un minimum d'interférences, utilisez les surlunettes de sécurité 3M™ série 2800. Ces surlunettes de sécurité sont livrées avec quatre longueurs de branches réglables pour un ajustement optimal. Les branches douces et à profil bas garantissent une interaction minimale avec les lunettes de prescription, et une lentille inclinable offre un réglage et un confort faciles. La lentille en polycarbonate solide offre une couverture et un champ de vision excellents, tout en assurant un haut niveau de protection contre les impacts. Pour une durabilité accrue, la lentille bénéficie d'un revêtement anti-rayures.