ContactUsLinkComponent
Ruban double face repositionnable amovible, 9425HT
Ruban double face repositionnable amovible, 9425HT
Catalog # MMMA9425HT
Supplier:  3M
undefined
Ruban double face repositionnable amovible, 9425HT
Catalog # MMMA9425HT
Supplier:  3M
Specifications
  • Largeur:
    1219 mm
  • Couleur:
    transparent
  • Désignation:
    Ruban double face repositionnable amovible, 9425HT
  • Longueur:
    55 m
  • Cdt:
    1 Roll
Specifications
About this item
Ce ruban adhésif double face de 152 µm avec adhésif acrylique à haute adhérence 420 d'un côté et adhésif acrylique à adhérence moyenne 1050 de l'autre côté, est fourni sur un 58 lbs. Doublure en papier kraft polycouché avec un support en PET.
  • Support en PET de 1,4 mil recouvert d'un adhésif 2,2 mil 420 sur la face avant et d'un adhésif 2,2 mil 1050 sur la face arrière
  • Convient aux applications à haute température
  • Positionner et repositionner des matériaux légers
  • Fonctionne sur une variété de substrats ou de matériaux pour le montage temporaire de matériaux légers
Fixez ou montez temporairement des matériaux légers ou créez plusieurs applications d'ouverture et de fermeture avec le ruban adhésif double face repositionnable amovible 3M™ 9425HT. Repositionnez une variété de substrats ou de matériaux tels que le papier, les plastiques, les films ou les mousses. Stratifiez et découpez facilement à l'aide du support de film UPVC, qui offre une stabilité différentielle. Le support de film PET offre une stabilité différentielle qui offre une meilleure manipulation pour le laminage et la découpe.
Ce ruban adhésif double face a un adhésif acrylique à haute adhérence d'un côté et un adhésif acrylique à adhérence moyenne de l'autre côté, sur une doublure en papier kraft polycouche avec un support UPVC.