ContactUsLinkComponent
L(+)-Glutamine solution 200 mM (100x) dans l'eau + 8.5 g/L NaCl réactif de culture cellulaire, Corning®
L(+)-Glutamine solution 200 mM (100x) dans l'eau + 8.5 g/L NaCl réactif de culture cellulaire, Corning®
N° de catalogue MDTC25-005-CV
Fournisseur:  Corning
Numéro CAS:  
undefined
L(+)-Glutamine solution 200 mM (100x) dans l'eau + 8.5 g/L NaCl réactif de culture cellulaire, Corning®
N° de catalogue MDTC25-005-CV
Fournisseur:  Corning
Numéro CAS:  
Spécifications
  • Cdt:
    6
  • Seq:
    2745
  • Info cdt:
    6× 500 ml
Spécifications
Résultats des tests de spécification
  • pH:
    5.5 ± 0.5
  • Osmolality:
    450 ± 50 mOsm/kg H2O
  • Endotoxin:
    < 0.25 EU/ml @ 1 :50
  • Mycoplasma:
    Tested Negative
  • Sterility :
    Pass
  • Cell Growth:
    Pass
Résultats des tests de spécification
À propos de cet article
 :
 :146.15 g/mol
Numéro CAS:56-85-9
Formule:C₅H₁₀N₂O₃
Numéro MDL:MFCD00008044