Indicateur de débit d'air pour appareil respiratoire à ventilation assistée TR-971, Versaflo™
MMMATR-971
: 3M
- Désignation:Indicateur de débit d'air
- Cdt:1
L'indicateur de débit d'air Versaflo™ TR-971 est conçu pour confirmer que le débit d'air minimal de conception du fabricant du turbo à air motorisé Versaflo™ est dépassé.
- Tests activés à différentes altitudes et températures
- L'indicateur de débit d'air doit être testé avant d'utiliser le système
- Facile à utiliser
Assurez-vous qu'un système Versaflo™ Powered Air Turbo dépasse son débit d'air de conception minimum avec l'indicateur de débit d'air Versaflo™, TR-971. Cet indicateur de débit d'air offre un moyen simple et fiable de vérifier le débit d'air d'une unité Versaflo™ Turbo à différentes altitudes et températures dans la plage de fonctionnement du système. Le débit d'air du bloc turbo doit être vérifié avant chaque utilisation. Si le niveau de débit d'air est inférieur au débit minimum, le système respiratoire ne doit pas être utilisé jusqu'à un examen plus approfondi.