Couvercle de filtre de protection respiratoire à air propulsé pour turbo à air propulsé Versaflo™ TR-300+, Versaflo™
Catalog # MMMATR371EPLUS
Supplier: 3M
Specifications
- Désignation:Couvercle du filtre respiratoire
- Cdt:1
Specifications
About this item
Le couvercle de filtre Versaflo™ TR-371+ est un couvercle de filtre de remplacement à utiliser avec Versaflo™ Powered Air Turbo TR-300+.
- Maintient les filtres TR-3712E, TR-3802E et TR-3822E en place sur le Versaflo™ Powered Air Turbo TR-300+
- Voir facilement l'étiquette du filtre avec la fenêtre de vue rapide
- Pièce de rechange facile à installer
Maintenez les filtres solidement en place sur l'unité turbo avec le couvercle de filtre 3M™ Versaflo™, TR-371+. Ce couvercle de filtre est une pièce de rechange qui peut être utilisée avec les filtres TR-3712E, TR-3802E et TR-3822E. Il est facile à installer et la fenêtre d'affichage rapide permet aux utilisateurs de voir facilement les étiquettes de filtre.