Pare-étincelles pour protection respiratoire à air propulsé pour Versaflo™ turbo à air propulsé TR-300+, Versaflo™
N° de catalogue MMMATR362E
Fournisseur: 3M
Spécifications
- Désignation:Pare-étincelles
- Cdt:1
Spécifications
À propos de cet article
Le pare-étincelles Versaflo™ TR-362 est un accessoire conçu pour protéger le filtre et le turbo du Versaflo™ Powered Air Turbo TR-300+.
- Protégez le filtre et l'unité turbo contre les dommages dus aux étincelles ou à d'autres matériaux chauds
- S'installe à l'intérieur du couvercle du filtre du Versaflo™ Powered Air Turbo TR-300+
Le pare-étincelles s'installe à l'intérieur du couvercle du filtre du 3M™ Versaflo™ Powered Air Turbo TR-300+ pour empêcher les matériaux chauds de pénétrer dans le turbo. Il agit également comme un pré-filtre en capturant bon nombre des plus grosses particules qui seraient autrement aspirées et obstrueraient le filtre principal.