Couvertures et film de visière détachables alimentés et alimentés en air pour cagoules haut de gamme, Versaflo ™
MMMAS922
: 3M
- Désignation:Décollez les housses de visière et le film pour les cagoules premium
- Cdt:10
Le couvre-visière détachable Versaflo™ pour cagoules Premium est un couvre-visière détachable transparent conçu pour être utilisé avec les couvre-chefs et cagoules haut de gamme Versaflo™ séries S-600, S-700 et S-800.
- Protège les visières des contaminants et des rayures
- À utiliser avec les couvre-chefs et cagoules haut de gamme 3M™ Versaflo™ S-600, S-700 et S-800
- La couverture autocollante peut être facilement appliquée et déchirée
Cette housse de visière détachable peut prolonger la durée de vie d'une visière en la protégeant des contaminants et des rayures pendant l'utilisation. Cette couverture autocollante peut être facilement appliquée et déchirée.