ContactUsLinkComponent
Assemblages de cadre de visière pour protection respiratoire à air propulsé, Versaflo™
Assemblages de cadre de visière pour protection respiratoire à air propulsé, Versaflo™
Codice catalogo MMMAM-961
Nome del fornitore:  3M
undefined
Assemblages de cadre de visière pour protection respiratoire à air propulsé, Versaflo™
Codice catalogo MMMAM-961
Nome del fornitore:  3M
Specifiche
  • Désignation:
    Assemblages de cadre de visière
  • Cdt:
    1
Specifiche
Informazioni su questo articolo
Le cadre de sur-visière Versaflo ™ M-961 est un cadre de support conçu pour s'adapter aux housses de sur-visière Versaflo ™ M-967 et de chaleur radiante Versaflo ™ pour les casques Versaflo ™ de la série M.
  • Cadre de support pour s'adapter à la sur-visière et aux housses de chaleur radiante aux casques de la série M
  • Conçu spécifiquement pour être utilisé avec les casques de la série M
Ce cadre est en aluminium.