About this item
Un simple contrôle de la vitesse réglable permet de gérer de nombreuses applications de manipulation des fluides.
- La plage de réglage de la vitesse de 100:1 permet de contrôler le débit sur une large plage
- Débit continu maximal possible avec les têtes de pompe Micropump® A-mount
- Fonctionnement simple grâce au contrôle de la vitesse par un seul tour
- L'interrupteur d'alimentation séparé permet de conserver le réglage de la vitesse lors de la mise en marche ou de l'arrêt de l'entraînement ; la LED sur le panneau avant indique que l'appareil est sous tension
- Commande à distance du démarrage et de l'arrêt via le connecteur DB9 à l'arrière de l'unité
Ce variateur compact et économique offre un contrôle simple de la vitesse réglable pour de nombreuses applications de manipulation des fluides, du transfert général à la filtration en passant par l'injection de produits chimiques. Associé à une tête de pompe à engrenages de type A, il permet d'obtenir un débit de fluide sans impulsions.
- Environmentally Preferable:
Some Products May Appear Restricted
To ensure a smooth and speedy checkout, please log in to your account. Some items may show as restricted simply because you're not logged in.
If you do not have an account, you can register using our registration webform (https://www.avantorsciences.com/us/en/login/register)
If you're still seeing restrictions after logging in, certain products—like chemicals or medical devices—require additional account verification steps to be able to place an order. Some items may additionally require a specific license or customer documentation; additional documentation will be requested for these items prior to shipment.
Specifications
- Catalog No:
- MFLX75211-17-CH
- Duty cycle continuous:
- Yes
- Enclosure IP rating:
- IP 22
- Débit min.:
- 0,85 ml/min
- Min. motor RPM:
- 50 rpm
- Motor enclosure type:
- Painted steel and ABS plastic
- Motor hp:
- 1/20
- Remote control input:
- Start/stop
- Garantie:
- 2 years