Masterflex® I/P® Cytoflow® Pump Systems
Product Details & Documents
Networking drives offer either native EtherNet/IP™ or Profibus communication-no additional hardware or firmware required.
- Débit de 0,001 à 26 LPM avec le tube I/P - le débit dépend de la vitesse d'entraînement, de la tête de pompe, du nombre de tête de pompe et de la taille du tube
- L'interface numérique avec écran graphique LCD affiche les performances de la pompe et les modes de fonctionnement : fonctionnement continu, distribution minutée, distribution de copies ou distribution de volumes
- Commande à distance disponible par communication analogique - tension, courant et fermeture de contact
- Sélectionnez votre langue favorite dans le menu intuitif pour la programmation et le fonctionnement
- Distribution par volume en ml (0,001 à 9 999 ml), L ou gal ; copie - 1 à 9 999 cycles de distribution ; ou intervalle de temps des cycles marche/arrêt (1 sec à 99 h, 59 min, 59 sec par cycle)La fonction antigoutte assure la précision de la distribution
- Le moteur sans balai et sans entretien offre une précision de ±0,1 % pour le contrôle de la vitesse avec un rapport de réduction de 6000 à 1
- Le boîtier robuste est classé NEMA 4X (IP66) pour le lavage
- Conçu avec la technologie de capteur à tête ouverte pour une sécurité accrue de l'utilisateur
- Les modèles de réseau et de communication avancés sont dotés de la communication EtherNet/IP™ ou Profibus
Take control of your process with Masterflex I/P® drives with advanced networking and communication. All units are equipped with Masterflex open-head sensor technology that stop the drive motor when pump head is opened-pair with open-head sensor pump heads for optimal user safety. The drives are ideal for industrial networking, bioprocessing, plant automation, or water/wastewater applications. The NEMA 4X (IP 66) rated housings are completely sealed, easy-to-clean, and resistant to commonly used cleaning and sanitising solutions.
Precision drives feature a programmable dispense interval that lets you set the delay between dispense cycles for convenient, automated dispensing by time or by volume. Programmed calibration ensures dispense and display accuracy-drive stores one calibration value per tubing size. Program the drive via the simple membrane keypad; keypad lock/unlock feature protects settings. Select tubing size and enter desired flow rate-drive locks in required rpm.
The advanced communication technology can be directly integrated without the need for dedicated gateways or adapters – includes .EDS standard text file for upload Bluetooth Low Energy (BLE) connectivity and downloadable iOS-based mobile app permits local pump monitoring and control via phone or tablet. Cloud-based remote pump monitoring capability informs you of operational status; set alerts in the event of any failure or error condition.
Documents
Spécifications
- Débit maximal:10000 ml/min
- Puissance:90 - 260 VAC; 50/60 Hz; 4,5 A @ 115 V; 2,5 A @ 230 V
- Désignation:I/P® Cytoflow® Pump System with EtherNet/IP, Stainless Steel Housing, 115/230 VAC
- Seq:41
- Tête de pompe:Cytoflow
- Matériau du boîtier:Stainless steel
- Electrical plug type:CH
- Max. RPM:500 rpm
- Type de commande:Digital
- Min. flow rate per channel:7 ml/min
- Open-head sensor:Yes
- Précision:±0,1%
- Cycle de service:Continuous
- Remote I/O:Ethernet, 0 to 20 mA, 4 to 20 mA, 0 to 10 V, start/stop, direction, and prime via contact closure
- Nombre de rouleaux:3
- Garantie:2 years
- Digital dispensing:Yes
- Modèle:77420-82
- Fréquence:50/60 Hz
- Drive IP rating:IP 66
- Washdown capable:Yes
- Min. RPM:0,1 rpm
- Débit min.:7 ml/min
- Connection Cloud:Yes
- Max. flow rate per channel:10000 ml/min
- Reversible motor:Yes
- Anti-goutte:Yes
- Cat. No.:MFLX77420-82-CH
- Débit max.:10000 ml/min
- Pump series:I/P
- Tubing sizes accepted:I/P 26, 73, 82
- Current:4,5 A @ 115 V; 2,5 A @ 230 V
- Nombre de canaux:1
Services
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- Qualification d'Installation et Qualification Opérationnelle d'une pompe péristatique chez le client, conformément aux SOP Avantor. Protocoles Avantor pour la qualification inclus. Frais de déplacement inclus (coût du transport aérien non inclu).Connexion Pour la disponibilité1 * 1 Un. - SFr. 1’670.00