ContactUsLinkComponent
VWR®, Kit anti-déversement chimique, 16 L
  121-0194
undefined
VWR®, Kit anti-déversement chimique, 16 L
  121-0194
  • Poids:
    1,8 kg
  • Couleur:
    jaune
  • Désignation:
    Kit de déversement pour produits chimiques
  • l×p×h:
    500×400×110 mm
  • Capacité d'absorption:
    16 L
  • Cdt:
    1 KIT
Ce kit de déversement portable et économique se présente sous la forme d'un sac en PVC jaune, résistant à l'eau et doté de poignées. Conçu pour les petits déversements de produits chimiques et de liquides dangereux. Idéal pour les petits espaces de stockage, grâce à sa taille compacte.
  • Réponse rapide en cas de déversement
  • Couleur jaune pour une meilleure visibilité
  • Le sac léger et résistant à l'eau garde les absorbants au sec
  • Peut être placé derrière ou sous un siège dans un véhicule
Tout ce dont vous avez besoin pour une intervention d'urgence en cas de déversement dans un sac de transport compact et très visible. Idéal pour les travailleurs itinérants, comme les travailleurs sur le terrain, ou pour les transporteurs et les chauffeurs routiers qui transportent occasionnellement de petites quantités de liquides.
 : Chaque kit est fourni avec 10 tampons VWR® (41×51 cm), 2 chaussettes VWR® (Ø 7,6×122 cm), 1 paire de gants, 1 sac poubelle et un plan en 10 étapes indiquant "ce qu'il faut faire en cas de déversement".
 : Emballé dans un sac en PVC jaune durable avec des poignées.