ContactUsLinkComponent
Masterflex® Ultra-High Accuracy Turbine Flowmeters/Transmitters, Avantor®
Masterflex® Turbine Flowmeter with Ultra-High Accuracy, Ryton Housing; 100 mL/min
N° de catalogue MFLX32714-00
Fournisseur:  Avantor Fluid Handling
CE Compliant
NIST traceable
undefined
Masterflex® Turbine Flowmeter with Ultra-High Accuracy, Ryton Housing; 100 mL/min
N° de catalogue MFLX32714-00
Fournisseur:  Avantor Fluid Handling
CE Compliant
NIST traceable
Spécifications
  • Débit maximal:
    100 ml/min
  • Débit min.:
    13 ml/min
  • Output:
    0 to 5 VDC
  • Précision:
    ±0,5% full-scale
  • Display type:
    3,5-digit LCD, 0,875"H
  • Désignation:
    High-Accuracy Turbine Meter, Ryton, 13 to 100 ml/min
  • Max. operating temperature:
    50 °C (122 °F)
  • Hauteur:
    15862"
  • Reproductibilité:
    ±0,2% full-scale
  • Garantie:
    1 year
  • Cdt:
    1
  • Matériau du boîtier:
    Ryton
Spécifications
À propos de cet article
Provides ±0.5% full scale accuracy in a compact, in-line liquid flowmeter.
  • Withstands up to 500 psi
  • Simultaneously displays flow rate
  • Test 02a_BulletPoint
Select from economical Ryton® construction or rugged brass to withstand up to 500 psi. Flowmeters simultaneously display flow rate, plus provide a signal output for datalogging or control. Power your flowmeters with optional AC adapter kits with signal cables, sold separately.
Test 03a_BodyText
Test 04a_BodyText
Livraison: Includes nIST-traceable calibration certificate.
Livraison: Test 11a_Delivery
  • Débit maximal:
    100 ml/min
  • Débit min.:
    13 ml/min
  • Output:
    0 to 5 VDC
  • Précision:
    ±0,5% full-scale
  • Display type:
    3,5-digit LCD, 0,875"H
  • Désignation:
    High-Accuracy Turbine Meter, Ryton, 13 to 100 ml/min
  • Environmentally Preferable:
  • Max. operating temperature:
    50 °C (122 °F)
  • Hauteur:
    15862"
  • Reproductibilité:
    ±0,2% full-scale
  • Garantie:
    1 year
  • Cdt:
    1
  • Matériau du boîtier:
    Ryton