Adson-Brown forceps
Acier inoxydable, 120 mm, Shark teeth, Straight, 2×1,4 mm, 1,4 mm
N° de catalogue FSCI11627-12
Marketsource
Fournisseur: FINE SCIENCE TOOLS
Aller à
Product Details & Documents
Spécifications
- Longueur:120 mm
- Matière:Acier inoxydable
- Style de pointe:Shark teeth
- Tip size:2×1,4 mm
- Tip width:1,4 mm
- Tip shape:Straight