Arched tip forceps
Acier inoxydable, 100 mm, Arched, Straight, 1,3×3×0,2 mm
N° de catalogue FSCI11071-10
Marketsource
Fournisseur: FINE SCIENCE TOOLS
Aller à
Product Details & Documents
Spécifications
- Longueur:100 mm
- Matière:Acier inoxydable
- Style de pointe:Arched
- Tip size:1,3×3×0,2 mm
- Tip shape:Straight