0
SFr. 0.00
Order Entry
Connexion
/
S'inscrire
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Saisie de commande
Statut de la commande
Votre compte
Panier
Switzerland
Saisie de commande
Statut de la commande
Votre compte
Panier
ContactUsLinkComponent
Accueil
Pinces
Cross action tissue forceps
Cross action tissue forceps
Cross action tissue forceps
N° de catalogue FSCI11075-00
Fournisseur:
FINE SCIENCE TOOLS
Agrandir l'image
Cross action tissue forceps
N° de catalogue FSCI11075-00
Fournisseur:
FINE SCIENCE TOOLS
Spécifications
Longueur:
100 mm
Matière:
Acier inoxydable
Style de pointe:
Cross serrated
Cdt:
1
Tip size:
4×1 mm
Tip width:
4 mm
Tip shape:
Angled
Spécifications
À propos de cet article
Détails du produit
Détails du produit