Passer à En-tête
Passer à Contenu principal
Passer à Pied de page
Avancé
Avancé
Fiches de données de sécurité (FDS)
Certificats
Données du fabricant
0
SFr. 0.00
Order Entry
Connexion
/
S'inscrire
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Saisie de commande
Statut de la commande
Votre compte
Panier
Switzerland
Saisie de commande
Statut de la commande
Votre compte
Panier
ContactUsLinkComponent
Accueil
Pinces
Dumont #5, fine forceps
Dumont #5, fine forceps
Dumont #5, fine forceps
FSCI11254-20
:
FINE SCIENCE TOOLS
Dumont #5, fine forceps
FSCI11254-20
:
FINE SCIENCE TOOLS
Type:
#5
Longueur:
110 mm
Matière:
Inox
Style de pointe:
Biology
Cdt:
1
Tip size:
0,05×0,01 mm
Tip shape:
Straight