0
SFr. 0.00
Order Entry
Connexion
/
S'inscrire
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Saisie de commande
Statut de la commande
Votre compte
Panier
Switzerland
Saisie de commande
Statut de la commande
Votre compte
Panier
ContactUsLinkComponent
Accueil
Pinces
Dumont #5-45 forceps
Dumont #5-45 forceps
Dumont #5-45 forceps
FSCI11251-35
:
FINE SCIENCE TOOLS
Dumont #5-45 forceps
FSCI11251-35
:
FINE SCIENCE TOOLS
Type:
#5/45
Longueur:
110 mm
Matière:
Dumoxel
Style de pointe:
Standard
Cdt:
1
Tip size:
0,1×0,06 mm
Tip shape:
Angled (45°)