0
0,00 SFr.
Order Entry
Connexion
/
S'inscrire
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Saisie de commande
Statut de la commande
Votre compte
Panier
Switzerland
Saisie de commande
Statut de la commande
Votre compte
Panier
ContactUsLinkComponent
Accueil
Pinces
Dumont #5SF forceps
Dumont #5SF forceps
Dumont #5SF forceps
Référence FSCI11252-00
Fournisseur:
FINE SCIENCE TOOLS
Agrandir l'image
Dumont #5SF forceps
Référence FSCI11252-00
Fournisseur:
FINE SCIENCE TOOLS
Spécifications
Type:
#5SF
Longueur:
110 mm
Matière:
Inox
Style de pointe:
Super fine
Cdt:
1
Tip size:
0,025×0,005 mm
Tip shape:
Straight
Spécifications
À propos de cet article
Détails du produit
Détails du produit