Dumont #L5, sliding lock forceps
N° de catalogue FSCI11253-27
Fournisseur: FINE SCIENCE TOOLS
Spécifications
- Type:#L5
- Longueur:110 mm
- Matière:Inox
- Style de pointe:Standard
- Cdt:1
- Tip size:0,1×0,06 mm
- Tip shape:Straight
Spécifications
À propos de cet article
Plastic clamping ring holds tips together and can be locked in place. Fully autoclavable.