0
0,00 SFr.
Order Entry
Connexion
/
S'inscrire
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Saisie de commande
Statut de la commande
Votre compte
Panier
Switzerland
Saisie de commande
Statut de la commande
Votre compte
Panier
ContactUsLinkComponent
Accueil
Pinces
Fine forceps, mirror finish bonn
Fine forceps, mirror finish bonn
Fine forceps, mirror finish bonn
Référence FSCI11090-10
Fournisseur:
FINE SCIENCE TOOLS
Agrandir l'image
Fine forceps, mirror finish bonn
Référence FSCI11090-10
Fournisseur:
FINE SCIENCE TOOLS
Spécifications
Longueur:
100 mm
Matière:
Acier inoxydable
Style de pointe:
1×2 teeth with platform (5 mm)
Cdt:
1
Tip width:
0,12 mm
Tip shape:
Straight
Spécifications
À propos de cet article
Détails du produit
Détails du produit