Slim elongated needle holder
N° de catalogue FSCI12005-15
Fournisseur: FINE SCIENCE TOOLS
Spécifications
- Type:Lockable
- Désignation:Clamping length of 9 mm
- Longueur:150 mm
- Matière:Acier inoxydable
- Style de pointe:Serrated, tungsten carbide
- Cdt:1
- Tip width:1 mm
- Tip shape:Straight