Forceps with replaceable plastic tips
Forceps with replaceable plastic tips
Acier inoxydable, 130 mm, Replaceable, Straight, 0,5×0,5 mm
N° de catalogue FSCI11980-13
Marketsource
Fournisseur:   FINE SCIENCE TOOLS
Forceps with replaceable plastic tips
N° de catalogue FSCI11980-13
Fournisseur:  FINE SCIENCE TOOLS
Marketsource
Forceps with replaceable plastic tips
Forceps with replaceable plastic tips
Acier inoxydable, 130 mm, Replaceable, Straight, 0,5×0,5 mm
Prix
SFr. 21.53
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Stainless steel body with replaceable plastic tips. Tips are made of polyvinylidene fluoride (PVDF) and are electrostatic discharge (ESD) safe.
  • Body and plastic tips are corrosion and abrasion resistant
  • Screwdriver included
 : Replacement tips can be ordered separately.
Spécifications
  • Longueur:
    130 mm
  • Matière:
    Acier inoxydable
  • Style de pointe:
    Replaceable
  • Tip size:
    0,5×0,5 mm
  • Tip shape:
    Straight
Accessories
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Matière
    Longueur
    Disponibilité
    Prix
  • FSCI11988-02
    Plastic replacement tips for forceps, straight, very fine
    Acier inoxydable
    40 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 7.79 SFr.
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Matière
    Longueur
    Disponibilité
    Prix
  • FSCI11988-03
    Plastic replacement tips for forceps, curved, very fine
    Acier inoxydable
    40 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 7.79 SFr.