London forceps
London forceps
Acier inoxydable, 160 mm, Serrated, Angled (45°), 1×0,9 mm
N° de catalogue FSCI11080-02
Marketsource
Fournisseur:   FINE SCIENCE TOOLS
London forceps
N° de catalogue FSCI11080-02
Fournisseur:  FINE SCIENCE TOOLS
Marketsource
London forceps
London forceps
Acier inoxydable, 160 mm, Serrated, Angled (45°), 1×0,9 mm
Prix
21.53 SFr.
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Spécifications
  • Longueur:
    160 mm
  • Matière:
    Acier inoxydable
  • Style de pointe:
    Serrated
  • Tip size:
    1×0,9 mm
  • Tip shape:
    Angled (45°)