0
SFr. 0.00
Order Entry
Connexion
/
S'inscrire
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Saisie de commande
Statut de la commande
Votre compte
Panier
Switzerland
Saisie de commande
Statut de la commande
Votre compte
Panier
ContactUsLinkComponent
Accueil
Pinces
Mirror finish suture tying forceps
Mirror finish suture tying forceps
FSCI11093-10
:
FINE SCIENCE TOOLS
Mirror finish suture tying forceps
FSCI11093-10
:
FINE SCIENCE TOOLS
Longueur:
100 mm
Matière:
Acier inoxydable
Style de pointe:
Tying platform (5 mm)
Cdt:
1
Tip width:
0,3 mm
Tip shape:
Straight