0
SFr. 0.00
Order Entry
Connexion
/
S'inscrire
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Saisie de commande
Statut de la commande
Votre compte
Panier
Switzerland
Saisie de commande
Statut de la commande
Votre compte
Panier
ContactUsLinkComponent
Accueil
Pinces
Mouse handling forceps replacement tips
Mouse handling forceps replacement tips
Mouse handling forceps replacement tips
N° de catalogue FSCI11036-90
Fournisseur:
FINE SCIENCE TOOLS
Agrandir l'image
Mouse handling forceps replacement tips
N° de catalogue FSCI11036-90
Fournisseur:
FINE SCIENCE TOOLS
Spécifications
Désignation:
Mouse handling forceps replacement tips, silicone, straight, serrated
Longueur:
30 mm
Cdt:
1
Tip size:
15×2 mm
Spécifications
À propos de cet article
Détails du produit
Détails du produit