S&T Suture tying forceps
JFL-3 P, Acier inoxydable, 135 mm, Tying platform (6 mm), Straight, Ø 0,3 mm
N° de catalogue FSCI00272-13
Marketsource
Fournisseur: FINE SCIENCE TOOLS
Aller à
Product Details & Documents
Spécifications
- Type:JFL-3 P
- Longueur:135 mm
- Matière:Acier inoxydable
- Style de pointe:Tying platform (6 mm)
- Tip size:Ø 0,3 mm
- Tip shape:Straight