0
SFr. 0.00
Order Entry
Connexion
/
S'inscrire
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Saisie de commande
Statut de la commande
Votre compte
Panier
Switzerland
Saisie de commande
Statut de la commande
Votre compte
Panier
ContactUsLinkComponent
Accueil
Pinces
S&T Vessel dilating forceps, angled 45°
S&T Vessel dilating forceps, angled 45°
FSCI00276-13
:
FINE SCIENCE TOOLS
S&T Vessel dilating forceps, angled 45°
FSCI00276-13
:
FINE SCIENCE TOOLS
Longueur:
135 mm
Matière:
Acier inoxydable
Cdt:
1
Tip size:
Ø 0,2 mm
Tip shape:
Angled (45°)