0
0,00 SFr.
Order Entry
Connexion
/
S'inscrire
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Saisie de commande
Statut de la commande
Votre compte
Panier
Switzerland
Saisie de commande
Statut de la commande
Votre compte
Panier
ContactUsLinkComponent
Accueil
Pinces
Student Dumont #5 forceps
Student Dumont #5 forceps
Student Dumont #5 forceps
Catalog # FSCI91150-20
Supplier:
FINE SCIENCE TOOLS
Expand image
Student Dumont #5 forceps
Catalog # FSCI91150-20
Supplier:
FINE SCIENCE TOOLS
Specifications
Type:
#5
Longueur:
110 mm
Matière:
Inox
Style de pointe:
Standard
Cdt:
1
Tip size:
0,1×0,06 mm
Tip shape:
Straight
Specifications
About this item
Product Details
Product Details