Student fine forceps, angled
Fine, Acier inoxydable, 100 mm, Standard, Angled, 0,2×0,2 mm
N° de catalogue FSCI91110-10
Marketsource
Fournisseur: FINE SCIENCE TOOLS
Student fine forceps, angled
N° de catalogue FSCI91110-10
Fournisseur: FINE SCIENCE TOOLS
Marketsource
Aller à
Product Details & Documents
Spécifications
- Type:Fine
- Longueur:100 mm
- Matière:Acier inoxydable
- Style de pointe:Standard
- Tip size:0,2×0,2 mm
- Tip shape:Angled