Student fine forceps, straight
Fine, Acier inoxydable, 110 mm, Standard, Straight, 0,2×0,1 mm
N° de catalogue FSCI91115-10
Marketsource
Fournisseur: FINE SCIENCE TOOLS
Student fine forceps, straight
N° de catalogue FSCI91115-10
Fournisseur: FINE SCIENCE TOOLS
Marketsource
Aller à
Product Details & Documents
Spécifications
- Type:Fine
- Longueur:110 mm
- Matière:Acier inoxydable
- Style de pointe:Standard
- Tip size:0,2×0,1 mm
- Tip shape:Straight