Titanium forceps
Titanium forceps
Titane, 160 mm, Serrated, Straight, 0,3×0,5 mm
Catalog # FSCI11602-16
Marketsource
Supplier:   FINE SCIENCE TOOLS
Titanium forceps
Catalog # FSCI11602-16
Supplier:  FINE SCIENCE TOOLS
Marketsource
Titanium forceps
Titanium forceps
Titane, 160 mm, Serrated, Straight, 0,3×0,5 mm
Price
117.26 SFr.
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Specifications
  • Longueur:
    160 mm
  • Matière:
    Titane
  • Style de pointe:
    Serrated
  • Tip size:
    0,3×0,5 mm
  • Tip shape:
    Straight
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..