Vetro grasping forceps
Vetro grasping forceps
Acier inoxydable, 140 mm, Serrated, Straight, 2,5×0,3 mm
N° de catalogue FSCI11900-14
Marketsource
Fournisseur:   FINE SCIENCE TOOLS
Vetro grasping forceps
N° de catalogue FSCI11900-14
Fournisseur:  FINE SCIENCE TOOLS
Marketsource
Vetro grasping forceps
Vetro grasping forceps
Acier inoxydable, 140 mm, Serrated, Straight, 2,5×0,3 mm
Prix
SFr. 642.19
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Spécifications
  • Longueur:
    140 mm
  • Matière:
    Acier inoxydable
  • Style de pointe:
    Serrated
  • Tip size:
    2,5×0,3 mm
  • Tip shape:
    Straight