0
SFr. 0.00
Order Entry
Connexion
/
S'inscrire
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Saisie de commande
Statut de la commande
Votre compte
Panier
Switzerland
Saisie de commande
Statut de la commande
Votre compte
Panier
ContactUsLinkComponent
Accueil
Pinces
Moria vessel clamp
Moria vessel clamp
Moria vessel clamp
Catalog # FSCI18320-11
Supplier:
FINE SCIENCE TOOLS
Expand image
Moria vessel clamp
Catalog # FSCI18320-11
Supplier:
FINE SCIENCE TOOLS
Specifications
Désignation:
Light clamp press
Longueur:
33 mm
Matière:
Inox
Style de pointe:
Serrated
Cdt:
1
Tip size:
13×1,6 mm
Tip shape:
Straight
Specifications
About this item
Product Details
Product Details