Surgical scissors, serrated
N° de catalogue FSCI14007-14
Fournisseur: FINE SCIENCE TOOLS
Spécifications
- Type:Sharp/blunt, straight tips
- Longueur:140 mm
- Cdt:1
- Serrated:+
- Longueur de lame:40 mm
Spécifications
À propos de cet article
These scissors are made of stainless steel.