Specifications
- Ø ext.:(Bottom) 32 mm
- Désignation:Kit de démarrage Multiport IV pour conduites d'évacuation
- Longueur:268 mm
- Cdt:1
Specifications
About this item
Une connexion pour jusqu'à quatre systèmes HPLC pouvant être intégrés directement dans des hottes de laboratoire ou des tables de travail. Les tuyaux d'évacuation b.safe conduisent les déchets de solvants liquides directement dans les bidons connectés.
- Fabriqué en PE-EX dissipateur d'électricité statique
- Faible hauteur d'installation
- Peut être raccourci si nécessaire
Convient pour carrelage d'épaisseur 10 à 35 mm et diamètre d'alésage 35 mm, fixation facile avec contre-écrou. Faible hauteur d'installation grâce aux connexions sur les côtés, tous les filetages sont inclinés pour fournir une inclinaison supplémentaire et une connexion des tubes sans se plier. Connexions sur la face supérieure : 8× raccord capillaire (filetage femelle UNF ¹/₄") comprend des raccords b.safe pour connecter des capillaires de Ø ext. 1, ⁶/₂, ²/₃, 2 mm , 4× raccord de tube (filetage femelle NPT ¹/₈") ) comprend un connecteur de tuyau b.safe pour tubes de Ø int. 6,5 à 8 mm. Connexions en bas: Ø poste. 32 mm pour connexion directe avec des raccords de tuyaux rigides b.safe, peut être raccourci si nécessaire.