Conduit de câble flexible, b.safe
N° de catalogue BOHLM564-01
Fournisseur: Bohlender
Spécifications
- Désignation:Conduit de câble flexible, longueur 10 m
- Cdt:1
Spécifications
À propos de cet article
Conduit de câble extensible pour regrouper plusieurs tuyaux ou câbles de signal, peut être coupé à la longueur requise.
- Fabriqué en PE
- Regroupez plusieurs tuyaux ou câbles de signal
- Peut être coupé en taille
Économisez de l'espace en regroupant des conduites flexibles ou des câbles de signal parallèles.