ContactUsLinkComponent
Support magnétique pour les tuyaux d'évacuation, b.safe
Support magnétique pour les tuyaux d'évacuation, b.safe
Catalog # BOHLR1162-32
Supplier:  Bohlender
undefined
Support magnétique pour les tuyaux d'évacuation, b.safe
Catalog # BOHLR1162-32
Supplier:  Bohlender
Specifications
  • Désignation:
    Porte-aimant pour tuyaux d'évacuation (Ø 32 mm), PE, L×l×H : 48×32×51 mm
  • Cdt:
    1
Specifications
About this item
Pince de tuyau en PE avec aimants de puissance fixés de façon permanente. Les tuyaux d'évacuation b.safe peuvent être facilement accrochés dans la pince de tuyau pour tube Ø ext. 32 mm.
  • Connecteur collectif compact pour combiner les sorties de deux respectivement jusqu'à quatre unités HPLC
  • Tous les connecteurs sont placés latéralement pour joindre les tubes et les tuyaux avec les raccords et les connecteurs de tuyau appropriés sans les plier
Combiné à un support de bureau ou à un support mural approprié, les tuyaux d'évacuation b.safe peuvent être facilement fixés en hauteur à l'aide de l'aimant.