Robinet d'arrêt, b.safe
10 mm, GL 25 (mâle et femelle)
N° de catalogue BOHLR1203-01
Fournisseur: Bohlender
Aller à
Product Details & Documents
La position de la poignée indique si le passage est ouvert ou fermé.
- Fabriqué en PE-EX dissipateur d'électricité statique
- Ecrou-raccord solidement fixé en PPS-EX avec filetage femelle GL 25
- Robinet d'arrêt intégré pour interrompre l'écoulement
- Dimension extérieure : 42×55×116 mm
Pièce de raccordement en PE-EX dissipateur d'électricité statique avec filetage mâle GL 25, écrou-raccord fixe en PPS-EX avec filetage femelle GL 25 et robinet d'arrêt intégré pour interrompre le flux. La position de la poignée indique si le passage est ouvert ou fermé.
Spécifications
- Ø trou:10 mm
- Filetage:GL 25 (mâle et femelle)