Robinet d'arrêt coudé, b.safe
10 mm, GL 25 (mâle et femelle)
N° de catalogue BOHLR1201-05
Fournisseur: Bohlender
Aller à
Product Details & Documents
Raccord coudé à 90°. Pour connecter les b.safe Waste Tubes aux b.safe Waste Caps sans les plier. Robinet d'arrêt intégré avec bouchon en PTFE-EX pour arrêter le flux dans les b.safe Waste Tubes lorsque les bidons doivent être échangés ou vidés.
- Fabriqué en PE-EX dissipateur d'électricité statique
- Écrou-raccord solidement fixé en PPS-EX avec filetage femelle GL 25
- Dimension extérieure : 34×52×102 mm
Pour connecter les b.safe Waste Tubes aux b.safe Waste Caps GL 25 sans les plier. Pas d'écoulement des b.safe Waste Tubes lors du remplacement des bidons de collecte.
Spécifications
- Ø trou:10 mm
- Filetage:GL 25 (mâle et femelle)