ContactUsLinkComponent
Adaptateur d'alésage, b.safe
Adaptateur d'alésage, b.safe
N° de catalogue BOHLR1169-54
Fournisseur:  Bohlender
undefined
Adaptateur d'alésage, b.safe
N° de catalogue BOHLR1169-54
Fournisseur:  Bohlender
Spécifications
  • Désignation:
    Adaptateur d'alésage 75×30 mm, alésage dans le plan de travail max. 54 mm
  • Cdt:
    1
Spécifications
À propos de cet article
Fabriqué en PE, pour réduire le diamètre d'alésage des tables ou plans de travail d'env. 54 à 30 mm pour garantir une installation sûre, par ex. Supports de bureau b.safe ou multiports b.safe dans les alésages correspondants. Composé d'une partie supérieure, d'une rondelle de blocage et d'un joint en silicone pour éviter la rotation et le glissement lors de l'installation.
  • Assurer une installation sécuritaire
  • Évitez de tourner et de glisser pendant l'installation
  • Adaptation des alésages existants
Adaptation des alésages existants pour l'assemblage de b.safe Desktop Mounts ou de b.safe Multiports également dans des alésages d'un diamètre supérieur à 30 mm. Installation facile : placez la partie supérieure de l'adaptateur d'alésage et le joint sur l'alésage existant. Insérez par ex. un support de bureau b.safe (R 1100-45) à travers l'alésage réduit de la partie supérieure. Utilisez la rondelle de blocage et le contre-écrou du support de bureau pour le fixer avec l'adaptateur d'alésage.