- Précision:±2 mbar
- Vitesse de rotation:5 - 280 min⁻¹
- Course:140 mm
- Seq:01
- Modèle:RV 10 auto pro V-C
- Surface de refroidissement:1500 cm²
- Moteur:DC motor
- Connexion RS232:Yes
- Vide:1050 - 1 mbar
- Régulateur de vide:integrated
- Poids:21,5 kg
- L×P×H:500×430×440 mm
- Cdt:1
- Type:RV 10 auto pro V-C Complete rotary evaporator package, CH-plug
- Version:Vertical
The RV 10 auto pro V-C Complete package is the complete solution for your rotary evaporator set-up. In addition to the rotary evaporator RV 10 auto, the package includes the four litres HB digital heating bath, the VACSTAR digital vacuum pump and the RC 2 lite recirculating chiller.
- Reversible rotation direction
- Motor lift
Le RV 10 auto est le fleuron de la gamme d'évaporateurs rotatifs IKA. Entre autres caractéristiques, il dispose d'un fonctionnement innovant et intuitif via un écran graphique couleur TFT lumineux, un contrôleur de vide intégré, une surveillance de la quantité d'eau de refroidissement et des normes de sécurité sophistiquées. Le RV 10 auto assure un fonctionnement efficace, sûr et économique. Cela comprend la régulation automatique du vide et de l'eau de refroidissement. Le cycle de nettoyage réglable individuellement du régulateur de vide réduit l'intervalle de maintenance et prolonge en même temps la durée de vie du système.
Grâce à des guides en verre spécialement conçus, le condenseur vertical revêtu avec 3 serpentins de refroidissement utilise la surface de refroidissement de 1500 cm² de manière extrêmement efficace. Le RV 10 auto permet à l'utilisateur d'effectuer des processus individuels via la programmation étendue des rampes. D'autres caractéristiques innovantes telles que le démarrage progressif, la rotation horaire et anti-horaire en fonctionnement intermittent ou la fonction de minuterie pour contrôler les séquences de temps facilitent le travail quotidien en laboratoire. La sécurité est assurée par l'élévateur motorisé avec fonction « arrêt de sécurité ». En cas de panne de courant, il soulève automatiquement le ballon d'évaporation hors du bain chauffant. De plus, des circuits de température de sécurité réglables individuellement, une protection contre la marche à sec, une détection de fin de course réglable pour la protection contre les bris de verre, des jeux de verre à revêtement et une fonction de verrouillage garantissent la sécurité de l'utilisateur. L'interface USB ou RS232 permet le contrôle à distance à l'aide du logiciel IKA labworldsoft® et la possibilité de mise à jour à l'aide de l'outil de mise à jour du micrologiciel.
La pompe à vide numérique VACSTAR incluse est peu encombrante et atteint un vide minimum de 2 mbar. Il est contrôlé directement par l'unité d'entraînement automatique RV 10 à l'aide du câble de données fourni et permet la détection automatique du point d'ébullition.
Le refroidisseur à circulation compact RC 2 lite avec une capacité de refroidissement de 400 watts et une puissante pompe de refoulement et d'aspiration (0,35 bar) est conçu pour des tâches de refroidissement simples jusqu'à −10 °C. Le filtre à mailles en acier inoxydable facilement accessible et facile à nettoyer assure une performance de refroidissement élevée et constante pendant des années. Grâce au réfrigérant naturel R290, le RC 2 lite est particulièrement respectueux de l'environnement et bien préparé pour l'avenir.