ContactUsLinkComponent
Trace elements B, Corning®
Trace elements B, Corning®
N° de catalogue MDTC25-022-CI
Fournisseur:  Corning
Numéro CAS:  
undefined
Trace elements B, Corning®
N° de catalogue MDTC25-022-CI
Fournisseur:  Corning
Numéro CAS:  
Spécifications
  • Cdt:
    100 mL
  • Désignation:
    Trace elements B
Spécifications
À propos de cet article
Trace Elements B Solution has the same composition as Cleveland's Trace Element I.
The combination of Trace Elements B contains the trace elements of MCDB 104 and of MCDB 301.
This product is proprietary and not available from other major suppliers.