Pipette tips
Pipette tips
Fournisseur:   Sorenson Bioscience
Pipette tips
Fournisseur:  Sorenson Bioscience
Certificats
3 variantes
Product Details & Documents
These universal fit pipette tips are manufactured from medical grade polypropylene in a tightly controlled production environment.
Certified free of RNase / DNase, Human DNA, Pyrogens and PCR Inhibitors.
The accurate and precise tips are designed to fit most research-grade pipettors. Available in low binding, pipette tips reduce sample retention.
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Style de pointe
    Volume
    Couleur de pointe
    Disponibilité
    Prix
  • QuickRack
    1 - 200 µl
    Jaune
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 960 ST
    1 * 960 ST - SFr. 80.90
    SFr. 80.90
    1 * 960 ST
       SFr. 80.90
  • Extended length
    1 - 300 µl
    Naturel
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 960 ST
    1 * 960 ST - SFr. 126.00
    SFr. 126.00
    1 * 960 ST
       SFr. 126.00
  • QuickRack, extended length
    50 - 1250 µl
    Naturel
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 768 ST
    1 * 768 ST