Desséchant, SICCO | Avantor
Desséchant, SICCO
Desséchant, 8000 g
N° de catalogue BOHLV1895-12
Fournisseur:   Bohlender
Desséchant, SICCO
N° de catalogue BOHLV1895-12
Fournisseur:  Bohlender
Desséchant, SICCO
Desséchant, SICCO
Desséchant, 8000 g
Prix
SFr. 374.00
Connexion Pour la disponibilité
1 * 10 L
Product Details & Documents
Gel silica avec indicateur coloré
  • Ne contient pas de cobalt-II-chlorure
  • Granulation: 2,0 - 5,0 mm
  • Perte après séchage <=4%
Indicateur coloré d'orange à marron foncé et noir
Spécifications
  • Désignation:
    Desséchant
  • Taille:
    8000 g