Noyes spring scissors, tungsten carbide
N° de catalogue FSCI15514-12
Fournisseur: FINE SCIENCE TOOLS
Spécifications
- Longueur:120 mm
- Cdt:1
- Tip size:0,275 mm
- Longueur de lame:14 mm
Spécifications
À propos de cet article
These scissors are made of tungsten carbide cutting edges providing long lasting sharpness.