Wescott spring scissors, slightly curved up
N° de catalogue FSCI15015-11
Fournisseur: FINE SCIENCE TOOLS
Spécifications
- Type:Sharp, curved tips
- Longueur:110 mm
- Cdt:1
- Tip size:0,25 mm
- Longueur de lame:15 mm
Spécifications
À propos de cet article
These scissors are made of stainless steel.